Merck
M0779
Méthyl β-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC and GC)
Synonyme(s) :
Méthyl β-D-glucoside
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
211-909-9
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC and GC)
form
powder
optical activity
[α]/D -36 to -34 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
<11.5% water
color
white
mp
111-113  °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-XUUWZHRGSA-N
Application
Le méthyl β-D-glucopyranoside a été utilisé dans une étude pour évaluer les réactions d′accepteurs d′alternansucrase avec les méthyl hexopyranosides. Il a également été utilisé dans une étude évaluant la spécificité de la levure Saccharomyces cerevisiae pour l′élimination des glucides par fermentation.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe