Key Documents
M071000
Sigma-Aldrich
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Impuretés
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
solid white
Pf
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
Chaîne SMILES 
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clé InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable