M0445
Anti-MDMX antibody, Mouse monoclonal
clone MDMX-82, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-p53 Binding Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MDMX-82, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK 293T cells transfected with human MDMX
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
rat ... Mdm4(304798)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable