Merck
L5016
1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, synthetic
Synonyme(s) :
1-Hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-hexadecyl, Lyso-PAF-C16, Lyso-platelet activating factor
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H52NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥99%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI key
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in the synthesis of platelet activating factor (PAF). Inactive form that can be used as a control in studies of PAF activity.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe