Merck
L4164
Laser Cryo-Babies®
yellow, L × W 1.28 in. × 1/2 in.
Synonyme(s) :
cryogenic vial labels, freezer vial labels, Diversified Biotech LCRY-1700-Y, cold storage vial labels, freezer labels
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech LCRY-1700-Y
Material:
polyolefin , yellow
L × w:
1.28 in. × 1/2 in.
Packaging:
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polyolefin , yellow
packaging
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700-Y
parameter
70 to -196 °C temp. range
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
General description
Permet d'étiqueter de nombreux microtubes à centrifuger de 1,5 ml ou 2 ml, avec la commodité et l'automatisation du traitement de texte. Les étiquettes inertes du point de vue chimique adhèrent fermement et résistent à l′autoclavage, au gel (y compris en azote liquide), à la plupart des solvants organiques et aux substances caustiques. La surface des feuilles est spécialement traitée pour l′impression laser. Le mince film adhésif non migrant évite que les tubes étiquetés n'adhèrent dans les rotors de centrifugeuses.
Features and Benefits
  • Les étiquettes résistent à des températures comprises entre -196 °C et 150 °C, incluant l'utilisation d'azote liquide ou d'azote en phase vapeur, de bain-marie porté à ébullition (100 °C), d'autoclavage ou de fours à température modérée (150 °C).
  • Elles sont chimiquement inertes et résistent à la plupart des solvants organiques et des substances caustiques.
  • Elles adhèrent à la plupart des surfaces en plastique, en verre ou en métal, sans craquelures, décollement ou dégradation.
  • Elles sont constituées de feuilles résistantes à la chaleur, qui ne gondolent pas et spécialement traitées pour l'impression laser sans risque de bourrage.
  • Les étiquettes sont fabriquées à partir de polyoléfine† flexible et d'adhésif acrylique.
  • Cette combinaison unique se dilate et se contracte avec les fluctuations de température, ce qui se traduit par une forte adhésion.
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Babies®