Key Documents
L3510
Sigma-Aldrich
Lucifer Yellow VS dilithium salt
≥80% purity, powder
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(3-[vinylsulfonyl]phenyl)naphthalimide-3,6-disulfonate dilithium salt, Dilithium 4-amino-N-[3-(vinylsulfonyl)phenyl]naphthalimide-3,6-disulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H12Li2N2O10S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.39
Numéro Beilstein :
5226753
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Lucifer Yellow VS dilithium salt, ~85%
Pureté
~85%
Forme
powder
Couleur
yellow to brown
Fluorescence
λex 428 nm; λem 536 nm in H2O
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].Nc1c(cc2C(=O)N(c3cccc(c3)S(=O)(=O)C=C)C(=O)c4cc(cc1c24)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.2Li/c1-2-33(25,26)11-5-3-4-10(6-11)22-19(23)14-8-12(34(27,28)29)7-13-17(14)15(20(22)24)9-16(18(13)21)35(30,31)32;;/h2-9H,1,21H2,(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
PSJNJVOFDDMXDP-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Ludĕk Bláha et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 55(1), 126-134 (2009-07-22)
Toxicity and liver tumor promotion of cyanotoxins microcystins have been extensively studied. However, recent studies document that other metabolites present in the complex cyanobacterial water blooms may also have adverse health effects. In this study we used rat liver epithelial