L0418
LB Agar Carbenicillin - 100, Plates
pre-poured agar plates with 100 μg/ml carbenicillin
Synonyme(s) :
carbenicillin agar plates
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
Disponibilité
available only in USA
Capacité
20-25 mL
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Convenient, ready-to-use 10cm format
- Standard formulation plus antibiotic
Composants
10 g/L Tryptone
10 g/L NaCl
5 g/L Yeast Extract
100 μg/ml carbenicillin
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.