I9888
Monoclonal Anti-Human IgG4 (pFc′ specific) antibody produced in mouse
clone HP-6023, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP-6023, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:2,000
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable