Merck
Passer à
I9532
Icilin
≥97% (HPLC), CMR1 receptor agonist, solid
Synonyme(s) :
1-(2-Hydroxyphenyl)-4-(3-nitrophenyl)-1,2,3,6-tetra­hydro­pyrimidin-2-one, AG-3-5
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Icilin, ≥97% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 15 mg/mL
SMILES string
Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21)
InChI key
RCEFMOGVOYEGJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Icilin is a synthetic cooling agent and modulates human transient receptor potential cation channel (TRPA1). Icilin inhibits transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) and modulates calcium release. Icilin also suppresses transient receptor potential vanilloid subtype 3 (TRPV3).
Application
Icilin has been used as cooling agent in anterior ventromedial preoptic area (VMPO) neurons.
Biochem/physiol Actions
Icilin is a potent agonist at the CMR1 cold- and menthol-sensitive receptor.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
I3766658403475864
description
≥97% (HPLC), solid
description
powder
description
A potent, cell-premeable, reversible, and competitive inhibitor of IGF-1 receptor kinase (IC50 = 400 nM).
description
The MK-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 1186648-22-5, controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
H2O: <0.1 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
color
yellow
color
yellow to orange
color
dark orange to brown
color
pale yellow
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe