I2764
ML-7
powder
Synonyme(s) :
1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
Clé InChI
KDDALCDYHZIZMH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MYLK(4638) , MYLK2(85366)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable