I2636
IgA from human colostrum
reagent grade, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Human IgA
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Qualité
reagent grade
Forme
buffered aqueous solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable