Principaux documents
HS4325
Microcentrifuge Tube
conical bottom, capacity 1.5 mL, pack of 1000 ea
Synonyme(s) :
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
conical bottom
flat cap
natural polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap pushfit attached cap
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4325
Diam. du bouchon
13.4 mm
Capacité
1.5 mL
Diam. du tube
12.9 mm
Adéquation
suitable for (Microcentrifugation)
Description générale
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Caractéristiques et avantages
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable