HS120383
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 81 x 0.5 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 81 x 0.5 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120383
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. des puits
12 mm