HPA038814
Anti-ARHGAP44 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-AC005277.1, Anti-Rho GTPase-activating protein RICH2 (RhoGAP interacting with CIP4 homologs protein 2)(Rho-type GTPase-activating protein RICH2)(RICH-2)(NPC-A-10)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Séquence immunogène
STPSPYGLSYPQGYSLASGQLSPAAAPPLASPSVFTSTLSKSRPTPKPRQRPTLPPPQPPTVNLSASSPQSTEAPMLDGMSPGESMSTDLVHFDIPSIHIELGSTLRLSPLEHMRRHSVTDKRDSE
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARHGAP44(9912)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable