H6791
LEFTY-B human
HumanKine®, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Nom du produit
LEFTY-B human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤2.5 ng/mL EC50
Poids mol.
monomer 38 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LFTY1(10637)
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable