A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.34
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI key
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for carboxypeptidase B and carboxypeptidase N.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe