H6136
Hanks′ Balanced Salts
Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hanks′ Balanced Salt Solution
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of stock solution for culturing mice primary hepatocytes
- to measure the mineralized nodule formation in human osteoblast cultures
- in the preparation of embryo buffer to collect zebrafish eggs
Quantité
Reconstitution
Autres remarques
Supplément
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.