Merck
H6010
L-Homocystine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-4,4′-Dithiobis(2-aminobutanoic acid)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-962-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728583
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Homocystine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-WDSKDSINSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Homocystine is the oxidized member of the L-homocysteine:L-homocystine pair. Homocysteine/homocystine is derived from methionine. Homocysteine is a pro-thrombotic factor, vasodilation impairing agent, pro-inflammatory factor and endoplasmatic reticulum-stress inducer used to study cardiovascular disease mechanisms.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe