Merck
G7403
Glycine
≥99% (titration), suitable for electron microscopy, BioXtra
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Glycine, BioXtra, ≥99% (titration)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
electron microscopy: suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M, ≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES string
NCC(O)=O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 260 nm Amax: 0.003, λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
La glycine a été utilisée pour désactiver les aldéhydes qui n′ont pas réagi lors de la préparation des échantillons de noyaux pour la microscopie électronique à balayage. Elle a également été utilisée pour la fixation des échantillons lors de l′immunocoloration.
Biochem/physiol Actions
La glycine est un acide aminé non essentiel. L′influx de calcium à travers la membrane cellulaire est médié par des canaux activés par la glycine. La glycine participe à la synthèse des porphyrines, des purines et de la sérine. Elle sert également d′agoniste compétitif du glutamate dans la liaison aux récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate). La synthèse de la glycine peut être supérieure à la normale dans les cellules cancéreuses à prolifération rapide, en raison de la demande accrue pour cet acide aminé.
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe