G15120
Sephadex® G-15
Medium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Groupe de la matrice active
phase
Application(s)
life science and biopharma
Compatibilité
Cytiva
Application
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: <1500
Dextrans: <1500
Autres remarques
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable