F2677
Furin human
≥2,000 unit/mL, buffered aqueous solution, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
Dibasic-processing enzyme, Furin convertase, PACE, Paired basic amino acid residue-cleaving enzyme
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
57 kDa
Concentration
≥2,000 unit/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... FURIN(5045)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable