EP5810721008
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 16x7-17 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 16x7-17 mL tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810721008
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular buckets
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG