EP5702000515
Eppendorf® Centrifuge 5702
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters, AC/DC input 230 V (EU plug)
Synonyme(s) :
Centrifuge
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 20 × 15 mL OR 4 × 50 mL conical tubes OR 36 × 13 mm OR 30 × 16 mm blood collection tubes
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702000515
Paramètres
4,400 rpm speed
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages