EP5427747001
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427747001 (Global)
Paramètres
7,129 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
17.5 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)