Principaux documents
EP4960836001
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 32 to GL 38, ETFE
Synonyme(s) :
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
ETFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4960836001
Application
LIQUID HANDLING
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG