Merck
E5391
Acide éthylènediaminetétraacétique tetrasodium salt hydrate
≥99.0%
Synonyme(s) :
EDTA tetrasodium salt, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: <0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.06 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤1.5 at 260 in H2O at 0.1 M
application(s)
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
L'EDTA est un inhibiteur des métalloprotéases à une concentration efficace allant de 1 à 10 mM. L'EDTA est un chélateur de l'ion zinc au niveau du site actif des métalloprotéases ; il peut également inhiber d'autres protéases dont l'activité dépend d'un ion métallique telles que les protéases à cystéine dépendantes du calcium. Pour une utilisation en tant qu'anticoagulant, l'EDTA est plus couramment utilisé sous forme de sels disodiques ou trisodiques. Sa concentration optimale est de 1,5 milligramme par millilitre de sang.
Produit utilisé pour supprimer l'inhibition enzymatique due à la présence de traces de métaux lourds et pour inhiber les enzymes qui nécessitent des cations divalents comme cofacteurs.
Preparation Note
Produit soluble dans l'eau à température ambiante jusqu'à 1,45 M. La solution résultante sera assez visqueuse et présentera un pH d'environ 10 à 11.
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe