Merck
D6035
Disopyramide phosphate salt
Synonyme(s) :
α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridine-2-acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C21H29N3O · H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-756-1
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
Quality Segment
SMILES string
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
InChI key
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Disopyramide phosphate salt has been used as an internal standard for plasma sample analysis by mass spectrometry. It might be used as a test compound in a teratogenicity study.
Biochem/physiol Actions
Disopyramide is found to stabilize the cell membrane by altering the action potential. It might act as an antiarrhythmic agent.
Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe