D5167
Monoclonal Anti-Dynein (Intermediate Chain) antibody produced in mouse
clone 70.1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CILD1, Anti-DIC1, Anti-ICS1, Anti-PCD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
70.1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
marsupial, hamster, human, Indian muntjac (Muntiacus muntjac vaginalis), chicken, rat, frog
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using a chick brain extract
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAI1(27019) , DNAI2(64446)
rat ... Dnai2(360654)
Description générale
Immunogène
Application
- perturbation assays
- western blotting
- immunofluorescence microscopy
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunopurification
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable