D4288
Digalacturonic acid
≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O13/c13-1-2(14)3(15)8(7(19)10(20)21)24-12-6(18)4(16)5(17)9(25-12)11(22)23/h1-9,12,14-19H,(H,20,21)(H,22,23)
Clé InChI
SYBQLSSECRIKMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable