D1538
Piperazine diacrylamide
For acrylamide gel electrophoresis
Synonyme(s) :
1,4-Bis(acryloyl)piperazine, 1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Pf
91.5-93.5 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- increases the gel strength and resolution
- reduces background for silver background
- can be substituted for bisacrylamide without changing polymerization protocol
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable