Principaux documents
D1010
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-14C)
~95% (Radiochemical Purity), solid
Synonyme(s) :
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
~95% (Radiochemical Purity)
Niveau de qualité
Forme
solid
Ampleur du marquage
20-60 mCi per mmol
Température de stockage
2-8°C
Conditionnement
sealed ampule
Informations légales
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable