CRISPR08
CRISPR UNIVERSAL NEGATIVE CONTROL 3
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Application(s)
CRISPR
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Caractéristiques et avantages
Composants
Principe
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.