Principaux documents
CLS3590
Microplaque Corning® 96 puits pour tests EIA/RIA
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
well: flat bottom, clear
Conditionnement
pack of 1
case of 100
pkg of (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3590
Taille
96 wells , 96 well plate
Volume des puits
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear plate
Adéquation
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
Type de liaison
high binding surface
Description générale
  • La surface de liaison élevée fixe les biomolécules de taille moyenne (>10 kD) et importante qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes.
  • Capacité de liaison d'environ 500 ng d'IgG de souris/cm2
  • Convient parfaitement pour les immunoessais
  • Les plaques EIA/RIA sont testées lot par lot et les résultats de la certification de chaque lot sont disponibles sur demande.
  • Volume de travail recommandé jusqu′à 75 à 200 μl
  • Conforme à l'empreinte standard et aux dimensions des microplaques
  • Sans couvercles, couvercles fournis séparément
Ces plaques à 96 puits pour EIA/RIA sont conçues pour les tests immunologiques de diagnostic in vitro. Toutes les plaques EIA/RIA sont fabriquées à partir de polystyrène spécial de qualité médicale pour une liaison uniforme, une grande clarté optique et une faible absorption de fond. En outre, les produits font partie du programme Certified Surface Chemistry, qui garantit que les performances de liaison des protéines sont conformes aux spécifications de l'assurance qualité.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
William J Olson et al.
Cell reports, 28(11), 2878-2891 (2019-09-12)
CD4 T follicular helper (Tfh) cells are specialized in helping B cells during the germinal center (GC) reaction and ultimately promote long-term humoral immunity. Here we report that loss of the nuclear orphan receptor NR2F6 causes enhanced survival and accumulation of
Katia Schoeler et al.
The FEBS journal, 286(18), 3566-3581 (2019-05-24)
Upon activation by antigen, B cells form germinal centres where they clonally expand and introduce affinity-enhancing mutations into their B-cell receptor genes. Somatic mutagenesis and class switch recombination (CSR) in germinal centre B cells are initiated by the activation-induced cytidine
Xiangyang Zhang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(7), 1743-1751 (2020-08-26)
Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease in which Abs target neuromuscular junction proteins, in particular the acetylcholine receptor. We previously identified the antiapoptotic protein survivin in the autoreactive B cells and plasma cells of MG patients. To further define
Karen Cortés-Sarabia et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(14), 6173-6183 (2020-05-29)
Bacterial vaginosis is one of the most frequent vaginal infections. Its main etiological agent is Gardnerella vaginalis, which produces several virulence factors involved in vaginal infection and colonization, in particular, sialidase (SLD), a potential clinical biomarker that participates in immune