CLS356697
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, clear black wells
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear black wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Fabricant/nom de marque
Corning 356697
Taille
384 well
Taille des puits
384 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable