CLS354526
Corning® BioCoat™ Fibronectin Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, cap, with Plug Seal Cap
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
rectangular flask
Caractéristiques
cap with Plug Seal Cap
Straight neck
Conditionnement
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 354526
Capacité
175 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable