CLS353492
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 24 Well Plate, with 3 µm Translucent PET Membrane, sterile
Synonyme(s) :
Permeable Support
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
with 3 µm Translucent PET Membrane
Conditionnement
case of 48 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 353492
Compatibilité
for use with 24 Well Plate
Description générale
Application
Informations légales