CLS353224
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
wells 6
Conditionnement
case of 36 ea (6 packs of 6)
Fabricant/nom de marque
Corning 353224
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Application
Informations légales