Merck
CLS3303
Chambres de culture cellulaire Corning® CellSTACK®
polystyrene, sterile (γ-irradiated), 1 Chamber with Vent Caps, graduations, case of 8
Synonyme(s) :
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
636 cm2
Binding type:
low binding surface
Material:
cap (vented), polystyrene , rectangular , rectangular bottom flask, straight neck , vent cap
Sterility:
sterile (γ-irradiated)
Packaging:
pack of 1, case of 8
Feature:
cap, graduations
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
cap (vented), polystyrene , rectangular , rectangular bottom flask, straight neck , vent cap
sterility
sterile (γ-irradiated)
feature
cap, graduations
packaging
pack of 1, case of 8
manufacturer/tradename
Corning 3303
surface area
636 cm2
working volume
125-190 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
low binding surface
General description
  • Ce produit est idéal pour la mise à échelle des cultures cellulaires.
  • Les chambres de culture produisent des rendements dans la plage de 107 à 109 cellules
  • Des solutions utiles pour remplacer plusieurs flacons roulants ou flacons spinner.
  • Résistance mécanique et intégrité structurale élevées
  • Test de résistance aux fuites sur 100 % des unités
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma et certifié apyrogène, présentant une faible contamination particulaire liée aux méthodes de fabrication
  • Faciles à utiliser grâce aux larges ouvertures avec bouchons vissés à évent
  • Les ports de remplissage de 26 mm de largeur permettent d′accéder directement au fond de la chambre, avec plus de flexibilité pour le transfert stérile de milieux et de cultures.
Features and Benefits
  • Cell growth area is 636 cm2.
  • Ultra Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation.
  • Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable.
  • Two 26 mm diameter filling allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system.
  • Standard 33 mm threaded orange caps have 0.2 μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange (vented caps) while minimizing the risk of contamination.
  • Optional 33 mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-Flex tubing to allow direct sterile transfer of media and cells.
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength.
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic.
  • 100% leak tested prior to shipping.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.