CLS284525
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 25 mm x 25 mm
Synonyme(s) :
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 200 ea
case of 2000 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 2845-25
Taille
25 (x) × 25 mm
Épaisseur
0.12 mm
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.