TT
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92050721, human thyroid, Not specified
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human thyroid
Conditionnement
tube of 5 μg 92050721-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92050721-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Aneuploid karyotype with marker chromosomes
Morphologie
Not specified
Produits
Calcitonin, Carcinoembryonic antigen (CEA)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage