53B3
85062501, Application: Fusion partner
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 85062501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062501-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myélome
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Réactivité
Application: Fusion partner
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
Not specified
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.
Contenu apparenté
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.