Mero-83
9100106, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Mero-83, 09100106
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Number of chromosomes 42/75-85
Morphologie
Mixed epithelial and spindle shaped
Produits
Epithelial membrane antigen (EMA)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage