LA-N-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6041201, human nerve, Tear-drop shaped
Synonyme(s) :
LAN 1 Cells, LAN1 Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human nerve
Conditionnement
tube of 5 μg 06041201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06041201-1VL
Mode de croissance
Semi-adherent aggregates
Caryotype
Modal no. 87, range 47 - 87
Morphologie
Tear-drop shaped
Produits
Catecholamine
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 9
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage