Accéder au contenu
C8890
4-Chloro-1-naphthol
horseradish peroxidase substrate, fluorogenic, ≥98% (GC), crystalline
Synonyme(s) :
4-chloronaphthalen-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
ClC10H6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.61
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
210-068-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
509750
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
4-Chloro-1-naphthol, crystalline
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
protein detection: suitable
mp
118-121 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic peroxidase substrate useful in enzyme-linked detection procedures.
Application
4-Chloro-1-naphthol has been used to visualize protein bands in western blotting. It has also been used in staining polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane by Nakane method.
Biochem/physiol Actions
4-Chloro-1-naphthol serves as a substrate for horseradish peroxidase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1-naphthol
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)