Merck
C7521
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for substrate for collagenase and for diagnostic assay manufacturing
Synonyme(s) :
Collagène de type 4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
human placenta
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Collagène from human placenta, Bornstein and Traub Type IV, powder
biological source
human placenta
Quality Segment
description
Sigma Type VI
form
powder
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
suitability
suitable for substrate for collagenase
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Au cours de son développement, le collagène de type IV se répartit ubiquitairement dans les membranes basales. Pendant le processus de maturation, ce réseau est partiellement remplacé de façon remarquablement histospécifique, définissant la structure et la fonction de la membrane basale. Il a été démontré que le collagène de type IV se fixe aux plaquettes, aux hépatocytes, aux kératinocytes, aux cellules endothéliales, mésangiales et pancréatiques ainsi qu'à certaines cellules tumorales.
Preparation Note
Ce produit est une poudre lyophilisée qui peut être reconstituée dans de l'acide acétique 0,5 M, du PBS ou de l'eau stérile, à 1 mg/ml. Une solution de PBS reste stable pendant au moins un an à -20 °C. Elle est préparée au moyen d'une variante de la méthode d'extraction de la pepsine de Glanville, R. W. et al.
Analysis Note
Une électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS réalisée en conditions réductrices compatibles avec le collagène de la membrane basale donne trois bandes principales.
Other Notes
Le collagène se classe en un certain nombre de types structurellement et génétiquement distincts. Nous utilisons la nomenclature proposée par Bornstein et Traub. Il est important de ne pas confondre les désignations utilisées par Sigma et les types de classification reconnus.
Toutes les molécules de collagène sont composées de trois chaînes polypeptidiques disposées en triple hélice, avec une structure primaire essentiellement constituée d'un motif répété avec une glycine à chaque troisième position et une proline ou une 4-hydroxyproline qui précède souvent le résidu glycine. Le collagène de type IV est uniquement présent dans les membranes basales et contient jusqu'à six chaînes α génétiquement différentes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagène from human placenta
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)