C6304
Corn meal
BioReagent, suitable for insect cell culture
About This Item
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.75
Produits recommandés
Source biologique
maize
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Autres remarques
May also be used in corn-meal agar for studies of yeast differentiation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable