C-12402
Normal Human Epidermal Melanocytes 2 (NHEM 2)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M2, 500,000 cryopreserved cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human foreskin (juvenile epidermis)
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(epidermal)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Composants
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.