Accéder au contenu
C0330
Ciprofibrate
Synonyme(s) :
2-[p-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
257-744-6
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Biochem/physiol Actions
Peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) agonist
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciprofibrate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges