Accéder au contenu
B0125
Bacitracine
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Synonyme(s) :
Altracin, Bacitracin A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C66H103N17O16S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1422.69
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282002
EC Number:
215-786-2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥65 IU/mg
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N1[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C3CSC(=N3)C(N)C(C)CC)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](CCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C1=O
InChI
1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-/m0/s1
InChI key
CLKOFPXJLQSYAH-RNHDWVCBSA-N
General description
Structure chimique : peptide
Application
La bacitracine est employée pour étudier la perturbation de la synthèse de la paroi cellulaire des bactéries au niveau de la réticulation du peptidoglycane et du métabolisme de l′isoprényle.
Biochem/physiol Actions
La bacitracine est un antibiotique peptidique.
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram positif.
Mode d′action : Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire en inhibant la déphosphorylation du pyrophosphate des lipides.
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bacitracine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe