Principaux documents
AXYTR222Y
Pipette reference tips
size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs, yellow
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Taille:
200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Conditionnement:
pkg of 20x1000tips/cs
Fabricant/nom de marque:
Axygen Inc TR-222-Y
Corning
Matériaux
yellow
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TR-222-Y
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
200 μL
Couleur
yellow
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.